562130
3-Bromobenzylmagnesium bromide solution
0.25 M in diethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.25 M in diethyl ether
P. eboll.
34.6 °C
Densità
0.766 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Mg]Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
OHXWEOZZKBJUTD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Note legali
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup