Documenti
561355
Sigma-Aldrich
3-(Acetylamino)-5-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C(O)NHC6H2(NH2)(OH)SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1cc(cc(N)c1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10N2O5S/c1-4(11)10-7-3-5(16(13,14)15)2-6(9)8(7)12/h2-3,12H,9H2,1H3,(H,10,11)(H,13,14,15)
SFUJTLIHMWZDTL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3