Documenti fondamentali
560669
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
86.7-88.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CC#N)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CC#N
InChI
1S/C21H30N2O2/c1-16(2)6-5-7-17(3)10-13-25-21-15-18(8-11-22)20(24-4)14-19(21)9-12-23/h14-17H,5-10,13H2,1-4H3
QRSBGAFJARYUJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Monomeric precursor for the light emitting polymer OC1C10-CN-PPV
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)