Documenti fondamentali
559997
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
97%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
fluoro
Stringa SMILE
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)