Documenti fondamentali
559903
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
Sinonimo/i:
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
Scegli un formato
25 G
334,60 €
334,60 €
Prezzo di listino478,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
334,60 €
About This Item
Formula condensata:
C4N2H2FOOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
334,60 €
Prezzo di listino478,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
180-184 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)