Documenti fondamentali
559881
Sigma-Aldrich
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole
About This Item
Formula condensata:
C3N2HClCHOCH2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde may be used in the preparation of the following symmetrical esters of dialkyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate:
  • dimethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diisopropyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diisobutyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • di-tert-butyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • bis(2-methoxyethyl) 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry & Biology Interface.
El-Moselhy TF.
Chemistry & Biology, 3(2), 123-136 (2013)