Documenti
559695
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CF3)SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)15(12,13)14/h1-3H,(H2,12,13,14)
QEYFUGSQLUIFQY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3