559415
4-Fluoro-3-methylaniline
97%
Sinonimo/i:
5-Amino-2-fluorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(N)ccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup