Documenti
558648
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NHNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
261-266 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3