Documenti fondamentali
557544
Sigma-Aldrich
4-Methylphenylthioacetic acid
97%
Sinonimo/i:
2-(p-Tolylthio)acetic acid, 4-Methylphenylthio acetic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
XCRDQVBOVYWDPH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)