557412
6-Fluoro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
207-211 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
ZKNRUFWEZPGGQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?