Documenti fondamentali
556092
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrN4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stringa SMILE
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)