555428
2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
221 °C (lit.)
Densità
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-3-4(8)1-2-5(6)9/h1-3H
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?