Documenti fondamentali
555207
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl morpholine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Sinonimo/i:
MP Morpholine resin, MP Morpholinomethyl polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
ScavengePore
Stato
macroporous
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Grado di funzionalizzazione
0.7-1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
40-70 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)