Documenti fondamentali
554944
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-di-(3′,7′-dimethyloctyl)-9H-fluorene
About This Item
Formula condensata:
C(CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)CH3)2(C6H3I)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
698.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D >1.5780 (lit.)
Densità
1.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCC1(CCC(C)CCCC(C)C)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C33H48I2/c1-23(2)9-7-11-25(5)17-19-33(20-18-26(6)12-8-10-24(3)4)31-21-27(34)13-15-29(31)30-16-14-28(35)22-32(30)33/h13-16,21-26H,7-12,17-20H2,1-6H3
XJCDNCIPBRLWCQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)