Documenti fondamentali
554251
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-ethoxy-2-hydroxybenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
49-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-9(10(12)7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
FXANKCVUGUNPBD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)