Documenti fondamentali
554235
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
63-66 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride participates in the generation of tricyclic benzothiadiazepine-1,1-dioxde via pairing reactions with (S)-prolinol.[1]
Applicazioni
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize (E)-4-bromo-2-fluoro-1-styrylbenzene.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reaction Pairing: A Diversity-Oriented Synthesis Strategy for the Synthesis of Diverse Benzofused Sultams.
Samarakoon TB, et al.
Organic Letters, 13(19), 5148-5148 (2011)
Palladium-Catalysed Desulfitative Heck Reaction Tolerant to Aryl Carbon?Halogen Bonds for Access to (Poly) halo-Substituted Stilbene or Cinnamate Derivatives.
Skhiri A, et al.
Synthesis (2016)