Documenti fondamentali
554146
Sigma-Aldrich
(6-Bromo-pyridin-2-yl)methanol
96%
Scegli un formato
5 G
75,60 €
75,60 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
75,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
75,60 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
P. ebollizione
246 °C (lit.)
Punto di fusione
34-39 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)