Documenti fondamentali
55336
Sigma-Aldrich
(Hydroxyimino)malononitrile sodium salt
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
Carbonyl cyanide oxime sodium salt, Mesoxalonitrile-oxime sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3N3NaO
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.04
Beilstein:
5150724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (NT)
Punto di fusione
284-291 °C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]N=C(C#N)C#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)