552798
Gallium(III) chloride solution
0.5 M in pentane
Sinonimo/i:
Gallium chloride, Gallium trichloride, Trichlorogallium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gallium
Concentrazione
0.5 M in pentane
P. eboll.
35 °C
Densità
0.688 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-26.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -32.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?