Documenti fondamentali
552208
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHCF2OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
122-126 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-2-5(4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
KXSUHQSIHGQDQV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)