Documenti fondamentali
551147
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −6.5°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
73-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21N/c1-13(2)17(18)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16-17H,18H2,1-2H3/t17-/m0/s1
KJRIVAFIKUXDBL-KRWDZBQOSA-N
Applicazioni
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane can be used as a chiral test compound in the enantio-separation of primary amines by supercritical fluid chromatography (SFC).
Note legali
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Comparison of enantiomeric separations and screening protocols for chiral primary amines by SFC and HPLC
Armstrong DW, et al.
LCGC North America, 32(32), 742-752 (2014)