Documenti fondamentali
550450
Sigma-Aldrich
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl
97%
Scegli un formato
500 MG
25,55 €
25,55 €
Prezzo di listino36,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
25,55 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4C6H4F
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,55 €
Prezzo di listino36,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
92.5-97.5 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8BrF/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
XFGPSHWWPIFPNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl is a 4,4′-disubstituted biphenyl derivative that can be prepared by reacting 4-fluorobenzeneboronic acid with 4-bromo-iodobenzene.[1] Its crystals belong to the monoclinic crystal system and P21/c space group.[2]
Applicazioni
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl may be used in the preparation of 5,5′-bis(4′-fluoro-biphenyl-4-yl)-2,2′:5′,2′-terthiophene (p-F2BP3T), a fluorinated inducing layer for weak epitaxy growth (WEG).[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Weak epitaxy growth of phthalocyanine on inducing layers of fluorinated 5,5?-Bis(biphenyl-4-yl)-2,2':5',2?-terthiophene.
Qiao X, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(6), 1812-1818 (2012)
Structure of 4-bromo-4'-fluorobiphenyl.
Gleason WB, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 47(7), 1473-1476 (1991)