Documenti fondamentali
550116
Sigma-Aldrich
Methyl (6-chloro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one-2-yl) acetate
97%
About This Item
Formula condensata:
C8H4ClONHOCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
159-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CC1Oc2ccc(Cl)cc2NC1=O
InChI
1S/C11H10ClNO4/c1-16-10(14)5-9-11(15)13-7-4-6(12)2-3-8(7)17-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H,13,15)
CNOULAOXZGSIEF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)