Documenti fondamentali
549878
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)nc(n1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4S/c1-12-5-4-6(13-2)9-7(8-5)14(3,10)11/h4H,1-3H3
ITDVJJVNAASTRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine can be prepared by the oxidation of 2-methylthio-4,6-dimethoxypyrimidine.[1]
Applicazioni
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine may be used in the microwave assisted preparation of 4,6-dimethoxy-N-methylpyrimidin-2-amine by reacting with methylamine.[2] It may also be used to prepare 2′-pyrimidinecarbonylsulfonanilide derivatives with potent herbicidal activity.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tunable push-pull interactions in 5-nitrosopyrimidines.
Procha'zkova' E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(9), 3780-3789 (2016)
Synthesis and herbicidal activity of sulfonanilides having a pyrimidinyl-containing group at the 2'-position.
Yoshimura T, et al.
Journal of Pesticide Science, 36(11), 212-220 (2011)
A Facile Synthesis of 4, 6-Dimethoxy-2-methylsulfonylpyrimidine.
Xu D, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(1), 313-313 (2014)