Documenti fondamentali
548790
Sigma-Aldrich
6-Nitro-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
120-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7NO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
MQSGCURTKWHBRX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)