Documenti fondamentali
548723
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3HBrCl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
223 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1nc(Br)[nH]c1Cl
InChI
1S/C3HBrCl2N2/c4-3-7-1(5)2(6)8-3/h(H,7,8)
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole is a halogenated imidazole derivative that can be prepared via bromination of 4,5-dichloroimidazole using bromine.
Applicazioni
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole may be used in the synthesis of 1-methoxymethyl-2-bromo-4,5-dichloroimidazole, which shows potent insecticidal activity. It may also be used to synthesize 2-substituted 4,5-dichloroimidazoles, via a novel approach that avoids the need for N-protection.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of some dihydroxyphenyl 4, 5-dichloroimidazol-2-yl ketones: compounds related to pyoluteorin.
Dirlam JP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2196-2199 (1982)
Insecticidal Activity of Novel Trihaloimidazole Derivatives against a Wild Colony of German Cockroaches (Blattella germanicd).
Tomioka H, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 55(6), 1601-1606 (1991)