Documenti fondamentali
547794
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III)
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine neodymium(III) salt
About This Item
Formula condensata:
Nd(N(Si(CH3)3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
625.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: neodymium
Punto di fusione
156-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([Nd](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Nd/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
LWKIKGQVWYVALF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for synthesis of:
  • Imidophosphinate complexes of lanthanides
  • Neodymium methoxides containing thienyl substituents
  • Phenylene-bridged binuclear organolanthanide complexes
  • Near-infrared photoluminescent neodymium(III) complexes
Reagent for:
  • Rare-earth metal carboxylate-based catalysts
  • Regioselective C-H activation
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
36.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)