Documenti fondamentali
547670
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-Rink resin
50-100 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
Rink amide (aminomethyl)polystyrene, 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
1.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
50-100 mesh
Note legali
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)