Documenti fondamentali
547182
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyheptane
98%
Sinonimo/i:
Heptanal dimethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 547182, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4105 (lit.)
P. ebollizione
183 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)