Documenti
546291
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
148-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H9BrO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
An alternative route to syntheses of aryl keto acids in a chloroaluminate ionic liquid.
Mohile SS, et al.
J. Chem. Res. (M), 10, 650-651 (2003)