Documenti fondamentali
545937
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenoxyacetic acid hydrazide
95%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4OCH2C(O)NHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
129-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
NNC(=O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FN2O2/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
SEIHQPCBPNHCBN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Fluorophenoxyacetic acid hydrazide (4-FH) may be used as one of the reactants in the synthesis of:
  • symmetrical 2,5-bis(2,4-dichloro-5-fuorophenyl)-1,3,4-oxadiazole (DCFPO)
  • [Pd(4-FH)2Cl2] complex.
  • N-trimethylacetyl-N′-(4-fluorophenoxyacetyl)hydrazine
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Spectroscopic characterization and molecular modeling of novel palladium (II) complexes with carbazates and hydrazides
Sousa LM, et al.
Journal of Molecular Structure, 1097, 15-22 (2015)
Syntheses and insecticidal activities of novel 2-fluorophenyl-5-aryl/cyclopropyl-1, 3, 4-oxadiazoles
Shi W, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 106.2, 173-179 (2000)