Documenti
545821
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrobenzothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
134-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc2cc(ccc2s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2S/c1-5-9-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4H,1H3
VEWGTWPJKSPGCD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3