Documenti fondamentali
544507
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
32-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene is an aryl halide.
Applicazioni
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene may be used in the synthesis of:
  • 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene
  • 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(3-chlorophenyl)ethenyl]benzene
  • 2,3-dibromo-1,4-dichlorobenzene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mizoroki?Heck Reactions Catalyzed by Dichloro{bis[1?(dicyclohexylphosphanyl) piperidine]} palladium: Palladium Nanoparticle Formation Promoted by (Water?Induced) Ligand Degradation.
Oberholzer M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(4), 627-641 (2012)
Efficient and Complementary Methods Offering Access to Synthetically Valuable 1, 2-Dibromobenzenes.
Diemer V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(2), 327-340 (2011)