Documenti fondamentali
544426
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H4C(O)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C20H16O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14H,15H2
NMPNTBQOLRXPGK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Benzyloxybenzophenone is also known as [4-(benzyloxy)phenyl](phenyl)methanone. It reacts with propiophenone in the presence of a novel titanium reagent to form triphenylbutene isomers which shows uterotropic activity.[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reductive condensation of 4-benzyloxybenzophenone and propiophenone, and the estrogenic activity of 1-benzyloxy-4-(1,2-diphenylbut-1-enyl) benzene.
Zolotareva VA, et al.
ChemInform, 21(50) (1990)