Documenti fondamentali
543586
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6ClNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 543586, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Punto di fusione
212-216 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2NC(=O)CSc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4H2,(H,10,11)
JNPOLSNJHCFNCG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one may be used as a starting material to synthesize 2H-1,4-benzothiazine-3(4H)-thione.[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, benzodiazepine receptor binding, and anticonvulsant activity of 2, 3-dihydro-3-oxo-5H-pyrido [3, 4-b][1,4] benzothiazine-4-carbonitriles.
Chorvat RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 26(6), 845-850 (1983)