543322
2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Formyl-2-phenylindole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
249-253 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Stringa SMILE
O=Cc1c([nH]c2ccccc12)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c17-10-13-12-8-4-5-9-14(12)16-15(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-10,16H
IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 2-phenylindole-3-carboxaldehyde oxime
- 2-phenyl-1H-indole-3-carboxaldehyde O-methyl oxime
- 2-phenylindole-3-carbonitrile
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Pyrimidinones via Biginelli reaction as antimicrobial agents
- [(phenyl)pyrazolyl]indole derivatives as antiinflammatory agents and analgesics
- Indole thiophene chalcones via Claisen-Schmidt condensation as antimicrobial and antioxidant agents
- Benzofuranone attached indole derivatives as PI3K inhibitors
- Ionone-based chalcones as novel antiandrogens
- Oxazolylindoles as antiinflammatory agents for edema
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)