Documenti fondamentali
542725
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
124.5-128.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6FNO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Fluorobenzenesulfonamide can be synthesized by reacting 3-fluorobenzenesulfonyl chloride (in tetrahydrofuran) with 50% NH4OH.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L B Dugad et al.
Biochemistry, 28(9), 3955-3960 (1989-05-02)
Fluorine NMR has been used to examine complexes formed by 2-fluoro-, 3-fluoro-, and 2,5-difluorobenzenesulfonamide and human carbonic anhydrases I and II. The results show that all three inhibitors form complexes with both isozymes that have 2:1 inhibitor/enzyme stoichiometry. The fluorine