Documenti fondamentali
542652
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H2(Br)(Cl)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
OVJCOPVKCCJSFE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)