Documenti
542466
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxyphenylboronic acid
Sinonimo/i:
2-(Propan-2-yloxy)phenylboronic acid, 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D >1.5090 (lit.)
P. eboll.
199 °C (lit.)
Punto di fusione
30-35 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki arylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup