Documenti fondamentali
542458
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 3-(1-Methylethyl)oxyphenylboronic acid, 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
76-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Oc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitory activity
  • Modulators of survival motor neuron (SMN) protein
  • Inhibitors of cholesteryl ester transfer protein (CETP)
  • Selective sphingosine-1-phosphate receptor subtype-1 agonists
  • Cytotoxic open lactone analogs of Lamellarin D
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)