Documenti fondamentali
542083
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) acetate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lanthanum triacetate hydrate
About This Item
Formula condensata:
La(CH3CO2)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)