Documenti fondamentali
541761
Sigma-Aldrich
Copper bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Copper(II) (6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate), Cu(FOD)2
About This Item
Formula condensata:
Cu(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
653.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto 541761, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C10H11F7O2.Cu/c2*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h2*4,19H,1-3H3;/q;;+2/p-2/b2*6-4-;
OXBBKSQDOOZZFZ-IHJILFKMSA-L
Descrizione generale
Atomic number of base material: 29 Copper
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.