541281
Methaneseleninic acid
95%
Sinonimo/i:
Methylseleninic acid
Saggio
95%
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Se](O)=O
InChI
1S/CH4O2Se/c1-4(2)3/h1H3,(H,2,3)
UEQANLFPOFICBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?