Documenti fondamentali
540528
Sigma-Aldrich
(1R, 2R)-Pseudoephedrine-(S)-2-methylhydrocinnamamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@H](C)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m0/s1
YBSOZNKAYZZSLZ-FCEWJHQRSA-N
Note legali
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)