Documenti fondamentali
539953
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-L-serine methyl ester
97%
Sinonimo/i:
(S)-2-Dibenzylamino-3-hydroxypropionicacid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(CO2CH3)N(CH2C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D −110°, c = 1% in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.5550 (lit.)
Densità
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO3/c1-22-18(21)17(14-20)19(12-15-8-4-2-5-9-15)13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17,20H,12-14H2,1H3/t17-/m0/s1
VAAGDABRDJFHHK-KRWDZBQOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)