Documenti fondamentali
539910
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-3-amino-1,2-propanediol
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CNHCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OCC(O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO4/c13-7-10(14)6-12-11(15)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,13-14H,6-8H2,(H,12,15)
DAMJAHUBTRVKPI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)