Documenti fondamentali
538957
Sigma-Aldrich
Tris(benzoylacetonato) mono(phenanthroline)europium(III)
Sinonimo/i:
Tris(benzoylacetonato)mono(phenanthroline)europium(III)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H35EuN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
815.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: europium
Punto di fusione
179-186 °C (lit.)
λmax
612 nm
Stringa SMILE
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.C\C(O[Eu](O\C(C)=C\C(=O)c4ccccc4)O\C(C)=C\C(=O)c5ccccc5)=C\C(=O)c6ccccc6
InChI
1S/C12H8N2.3C10H10O2.Eu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h1-8H;3*2-7,11H,1H3;/q;;;;+3/p-3/b;3*8-7+;
CYANOTPYWCTXGU-PRTBJVMOSA-K
Descrizione generale
Light emitting metal complex.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Organic Semiconductor Laser Materials