Key Documents
538760
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
219-220 °C (lit.)
Densità
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-5-3-4-6-8(7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
PUSBIOFSWWHNDD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)