Documenti fondamentali
537853
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
290 °C (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H8F4O/c15-12-10(7-4-8-11(12)14(16,17)18)13(19)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
QNEOCRQLKSEYEM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)